Learn More
SGE™ Colonnes capillaires BPX5
Colonnes haute performance de purge ultra-faible
Marque:  SGE™ 054101
Code produit. 10386762
  • 755.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Colonnes haute performance de purge ultra-faible
  • Non polaire ; plage de températures étendue
  • Composée de (5 %)-phényl (équiv.) polysilphénylène-siloxane
  • Les colonnes de dia. int. 0,25 mm sont adaptées aux méthodes 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, et 8270B de l’EPA américaine.
Spécification
Spécification
0,25 mm
Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
-40°C à +360/370°C
30 m
5 % phényl polysilphénylène siloxane
0,25 μm
0,25 μm
Apolaire