Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Contient 35 % de phényl polysilphénylène-siloxane. La colonne capillaire GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ est une phase MS Premium de purge faible conçue pour l’analyse des traces d’herbicides et d’aromatiques.
Marque: Trajan™ 0547158
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonne mi-polaire
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Haute température
- Bleeding faible
- Idéale pour les stupéfiants, produits pharmaceutiques, HAP, pesticides et herbicides
Spécification
330/360°C | |
0,32 mm | |
G28, G32, G42 | |
10°C à 330/360°C | |
30 m | |
Mi-polaire |
Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques | |
35 % phényl polysilphénylène siloxane | |
GC-MS, Analyses environnementales, Analyse des pesticides et herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique, Hydrocarbures aromatiques polynucléaires | |
0,5 μm | |
Forte™ BPX35/BPX608 | |
Silice fondue |