Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Contient 35 % de phényl polysilphénylène-siloxane. La colonne capillaire GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ est une phase MS Premium de purge faible conçue pour l’analyse des traces d’herbicides et d’aromatiques.
Marque: Trajan™ 054711
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonne mi-polaire
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Haute température
- Bleeding faible
- Idéale pour les stupéfiants, produits pharmaceutiques, HAP, pesticides et herbicides
Spécification
0,22 mm | |
G42 | |
0,25 μm | |
0,25 μm | |
Mi-polaire |
35 % phényl polysilphénylène siloxane | |
Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse pharmaceutique, Hydrocarbures aromatiques polynucléaires | |
10°C à 330/360°C | |
25 m |