Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5 GC
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente colonne à usage général
- Bleeding faible
- Apolaire, température élevée
- Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Type | Colonne capillaire BP5 GC |
| À utiliser avec (application) | Analyse des hydrocarbures, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Hydrocarbures, GC-MS |
| Plage de températures | -60°C à +320/340°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | 5 % de phényle, 95 % de diméthyl polysiloxane |
| Matériau de remplissage | BP5 |