Learn More
SGE™ Colonne GC capillaire BP5
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Description
- Bleeding faible
- Apolaire
- Plage de températures : -60° à +320/340°C (-76°F à +608/644°F)
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 98 pieds |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ BP5 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des hydrocarbures, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | -60°C à +320/340°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | 5 % phényle ; 95 % diméthylpolysiloxane |
| Polarité | Apolaire |