Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines. Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
Marque:  Trajan™ 054087
Code produit. 16602612
  • 810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Convient à l’analyse des hydrocarbures, des composés aromatiques, des pesticides, du phénol, des herbicides et des amines.Les colonnes capillaires CG Trajan Scientific and Medical™ BP1 sont fabriquées à 100 % en diméthylpolysiloxane.
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Spécification
340/360°C
0,53 mm
G1, G2, G38
-60°C à +340/360°C
25 m
Apolaire
Interaction de van der Waals
100 % diméthylpolysiloxane
Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines
1 μm
Forte™ BP1
Silice fondue