Learn More
MP Biomedicals™ Casein Hydrolysate Enzymatic, Powder
Casein hydrolysate enzymatic is recommended for use as Animal diet
437.00€
Spécification
Type de produit Animal Diet
Format Powder
À utiliser avec (application) Animal diet
Conditions de stockage Room Temperature
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11473230
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
0210129005
5 lb.
437.00€
5lb
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Applications:
Casein hydrolysate enzymatic is recommended for use as Animal diet.
Product Description:
Casein hydrolysate enzymatic is a pancreatic hydrolysate of casein. This hydrolysate contains, in the form of mixed amino acids and peptides, all amino acids originally present in casein. It is a refined product providing high quality soluble source of amino acids, polypeptides and peptides.
Spécification
Spécification
Animal Diet
Powder
Animal diet
Room Temperature