Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de décorine bovine
Bovine Decorin quantitates bovine Decorin in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2635.00€
Specifications
Numéro d’adhésion | protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom |
---|---|
Plage de dosage | 5 à 1 200 pg/mL |
Sensibilité du dosage | 5 pg/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
17174779
|
Invitrogen™
EB3RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174323
|
Invitrogen™
EB3RB |
96 dosages |
678.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La décorine bovine quantifie la décorine bovine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de décorine bovine naturelle et recombinante.
La décorine fait partie de la petite famille des protéoglycanes riches en leucine (SLRP) ainsi que le biglycane. Dans la région interterritoriale du cartilage, la décorine interagit avec le collagène et d’autres protéines de la matrice afin de réguler la matrice cartilagineuse. Il a été démontré qu’elle interagit avec la fibronectine, la thrombospondine, le C1q, le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le TGF-b. On pense que la décorine joue également un rôle dans le cycle cellulaire des chondrocytes. Le fragment néoépitope décorine a une séquence de PKTLQE, il est généré par le clivage MMP-3 ou ADAMTS-4 au niveau Glu154-Leu155 de la protéine capsidée de la décorine.
Specifications
protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom | |
5 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Analyse DCN | |
<10% | |
HRP | |
Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl | |
Décorine | |
4 h 45 min |
5 à 1 200 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P21793 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |