Learn More
Mutexil™ Bouffants chirurgicaux
Click to view available options
Diamètre (métrique):
24 cm
48 cm
53 cm
Type de produit:
Bonnet chirurgical
Charlotte
Charlotte bouffante
Quantité:
1000/boîte
500/boîte
Description
- Rond
- Polypropylène
- Non-tissé
- Blanc
Spécification
Spécification
Type de produit | Charlotte |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de conception | Rond |
Quantité | 1000/boîte |
Diamètre (métrique) | 53 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mutexil™ Bouffants chirurgicaux >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction