Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour solvant Bottom-of-the-Bottle™
Protégez votre système HPLC avec les filtres pour solvant Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™.
Marque: Thermo Scientific™ A-302A
Description
Protégez votre système HPLC de la contamination grâce aux filtres pour solvant Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™. Leur conception plate garantit une aspiration efficace. Ils sont fabriqués à partir d’un polymère 100 % PEEK et comprennent deux filtres de 10 μm. Un orifice de diffusion d’hélium et un fritté sont incorporés à usage facultatif.
- Aspiration efficace
- Polymère 100 % PTFE, filtre 2 μm inclus
- Orifice de diffusion d’hélium et fritté intégrés
- Filtres d’entrée 10 μm en acier inox pour une durée de vie prolongée
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Kit de filtres | |
Avec écrou en PP, s’adapte à des tubulures de 1/8 po de dia. ext. | |
S’adaptent à des tubulures en plastique de 1/8 po de dia. ext. à l’aide d’un écrou en PP de 1/8 po |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.