Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col large en PEHD de 1 l
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Description
- Avec bouchon en PP inviolable
- Couleur : transparent
- Modèle Winchester
- Non approuvé
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 l |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
Matériau | HDPE |
Quantité | 4 |
Largeur (métrique) | 100 |
Certifications/Conformité | Testé et certifié conforme aux normes UN relatives au transport sécurisé des matières dangereuses |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 210 mm |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon à col large en PEHD de 1 l >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu