Learn More
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons
Les distributeurs adaptables sur flacons Corning™ sont des instruments volumétriques conçus pour la distribution pratique et sûre de liquides sans perte de réactif
Marque: Corning™ 6845
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage précis et reproductible du volume
- Entièrement autoclavables pour une protection contre la contamination
- Bloc-vanne à rotation à 360° pour une distribution pratique avec raccords de flacons rigides
- Tube de décharge à 3 positions pratique pour la distribution, la récupération d’échantillons et le vidage
- Système unique sans gouttes pour accroître la sécurité
- Démontage aisé pour faciliter les opérations de nettoyage
- Calibrage en laboratoire facile grâce au mécanisme de recalibrage intégré
Spécification
±0,5 ml, ≤ 0,100 ml | |
ISO 8655 | |
2,2 g/cm3 | |
10 à 100 ml | |
Flacons en verre et en plastique | |
2 ml | |
33,8°F à 104°F | |
≤ 500 mbar | |
3 ans |
Distributeur adaptable sur flacon | |
Gris, orange | |
Polypropylène, PTFE | |
Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants | |
Outil de calibrage, kit d’adaptateurs filetés (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performances | |
Non stérile | |
1°C à 40°C | |
≤ 500 mm2/sec |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons > 10 à 100 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu