Learn More
Socorex™ Distributeur adaptable sur flacons, modèle 530
Marque: Socorex™ 530.050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Distributeur sur bouteille Calibrex• 2 versions pour solutions aqueuses ou organiques
• Autoclavable à 121°C sans démontage
• Molette ou curseur de réglage interchangeables
• Recalibrable
• Matériaux en contact avec le fluide: plongeant FEP, vanne et roulements céramique, ressorts Platine-Iridium, cylindre verre, corps ETFE, tube de distribution FEP, bouchon PP
• Réglage via curseur ou molette interchangeables
• Recalibrable avec clé intégrée protégée par fermeture autocollante
• Démontage facile sans outils
• Rotation à 360°. Fenêtres de visualisation du cylindre et du tube de distribution, piston transparent
• Event permettant un ajout de filtre
• Double graduation
• Livré avec base GL45, adaptateurs GL32, 38 et 40, plongeant 350mm, distributeur 120mm avec bouchon, molette et curseur de réglage volume et certificat de contrôle qualitélié au n° de série du distributeur
• Distributeur Calibrex solutae 530
• Piston verre recouvert PFA.
Spécification
Distributeur adaptable sur flacon | |
EN ISO 8655 | |
530 |
Autoclavable | |
5 à 50 ml |