Learn More
B2M™ Brosses pour flacons
Code produit. 12078758
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diamètre (métrique) des poils:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Types de pointes:
2 mèches
Pointe en coton
Pointe à poils liés
Sans extrémité
Sans pointe
À extrémité cylindrique
À extrémité retournée
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12078758
Marque: B2M™ 10095
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent le nettoyage de tous types de flacons et de tubes. Les brosses pour flacons B2M™ sont disponibles avec des poils en soie, en nylon ou en poils de chèvre pour un éventail complet d’utilisations. Plusieurs styles et tailles de brosse sont disponibles pour un nettoyage efficace de toute taille ou type de récipient.
  • Trois brosses au choix :
    • Brosses de soie blanche pour les tâches générales de nettoyage
    • Les brosses en nylon sont très résistantes aux substances corrosives
    • Les brosses en poils de chèvre sont très douces pour un nettoyage délicat
  • Divers styles de pointes : à poils liés, à 2 mèches, en coton et cylindrique
  • Pour nettoyer tous les récipients : tubes, burettes, billes et flacons
Spécification
Type de produit Brosse pour flacons
Bristle Material Soie
Types de pointes À extrémité retournée
Diamètre (métrique) des poils 50 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage général
À utiliser avec (équipement) Bille
Longueur (métrique) de la brosse 90 mm
Longueur (métrique) de la poignée 440 mm
Quantité 10 Paquets