Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de flacon Stuart™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Burette numérique BT30/50 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type | Adaptateur |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction