Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de flacon Stuart™
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 38 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Burette numérique BT30/50 |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type | Adaptateur |