Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de flacon Stuart™
Code produit. 12832134
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12832134
Marque: Cole-Parmer™ 1009725
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Diamètre (métrique) externe 33 mm
À utiliser avec (équipement) Burette numérique BT30/50
Nb par paquet 1/boîte
Type Adaptateur