Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsque la protection contre la lumière est nécessaire.Les flacons ronds à col étroit en verre ambré Thermo Scientific™ Boston sont disponibles avec la certification répondant aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux, traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans document de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon en verre sodocalcique ambré de type III ; recommandé pour échantillons photosensibles
- Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
- Tailles disponibles comprises entre 125 et 1 000 ml
- Bouchons assemblés sur les flacons
Inclut :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiées conformes ou supérieures aux normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont manipulés de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Paramètres de certification | Aucun |
Couleur | Ambré |
Description | Verre ambré rond Boston |
Diamètre (impériale) interne | 0,56 in |
Diamètre (impériale) | 1,88 in |
Diamètre (métrique) interne | 1,4 cm |
Matériau | Verre (type 3) |
Afficher plus |