Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents à pré-nettoyage personnalisé
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Capacité | 33,81 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre sodocalcique |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE / PE |