Learn More
Bochem™ Noix de serrage
Click to view available options
Matériau:
Laboral
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Laboral
- Angle de 90°
Spécification
Spécification
| Matériau | Laboral |
| Description | Angle de 90° |
| Diamètre (métrique) | 8 à 27 mm |