Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist;orally bioavailable
116.00€ - 407.00€
Spécification
Type de produit | Antagonist |
---|---|
Protéines cibles | Non-selective Endothelin Receptor |
CAS | 147536-97-8 |
Formule moléculaire | C27H29N5O6S |
Poids de la formule | 551.61g/mol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18758606
|
Tocris Bioscience™
6232/10 |
10 mg |
116.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18706158
|
Tocris Bioscience™
6232/50 |
50 mg |
407.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C-induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.Spécification
Antagonist | |
147536-97-8 | |
551.61g/mol | |
Non-selective Endothelin Receptor Antagonists |
Non-selective Endothelin Receptor | |
C27H29N5O6S | |
Stockage à 4°C |
Usage exclusivement réservé à la recherche