Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col large en verre borosilicaté avec graduations
Marque: Fisherbrand™
57.71 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Spécification
3000 mL | |
Verre borosilicaté | |
Flacons Erlenmeyer | |
col large |