Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats
For easy transfer of liquids and powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Glass Weighing Boats are manufactured from durable DURAN™ borosilicate 3.3 glass.
15.00€ - 18.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir de pesée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10489621
|
Karl Hecht™
44248010 |
10 mL |
18.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10419061
|
Karl Hecht™
44248006 |
6 mL |
16.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10268291
|
Karl Hecht™
44248003 |
3 mL |
15.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Available in different capacities
- Clear glass
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir de pesée |