Learn More
JG Finneran Associates™ Flacons en verre borosilicaté
Marque: JG Finneran Associates™ 32008E-1232
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Transparents | |
2 mL | |
Oui | |
100/paquet | |
Blanc |
Verre borosilicaté | |
Conçus pour fonctionner dans divers échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit. | |
100/paquet | |
de 8 à 425 mm |