Learn More
Kimble Chase™ Flacons en verre borosilicaté avec bouchons
Les flacons en verre borosilicaté Kimble Chase™ avec bouchons conviennent à une variété de besoins de stockage et de transport.
Marque: Kimble Chase™ 60957D-4
369.09 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21717" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons d’échantillon transparents à filetage à vis
- Disponibles en différentes tailles et forces de matériaux
- Bouchon phénolique noir disponible avec différents types de revêtement
Spécification
28 mm | |
20 ml | |
144 | |
57 mm |
Verre borosilicaté (type 1, classe B) | |
432 | |
Bouchon phénolique noir, fermé sur le dessus et revêtu de caoutchouc, non fixé | |
GPI 24-400 |