Learn More
Kimble™ Flacons en verre TITESEAL™
Une excellente option de flacon pour le laboratoire avec bouchons en plastique de style ouverture par le bas non fixés.
Marque:  Kimble™ 60965D-3
146.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11863183
  • 236.00€ / 144 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Hauts unis
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
  • Fourni dans une boîte de 144
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
A
19 mm
11 ml
Plastique
65 mm
Transparent
Verre borosilicaté
144
Joint d’étanchéité
144 paquet
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Kimble™ Flacons en verre TITESEAL™ > Capacité : 11 ml