Learn More
Rogo Sampaic™ Tubes à essai en verre borosilicaté
Code produit. p-8009969
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
20 mm
Longueur (métrique):
120 mm
160 mm
200 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11723923
Marque: Rogo Sampaic™ BGB044
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai en verre borosilicaté Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à paroi épaisse.
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Autoclavables
  • Col légèrement recuit et arrondi
Spécification
Capacité (métrique) 20 mL
Longueur (métrique) 160 mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm