Learn More
BRAND™ Tubes à essai en verre borosilicaté
Comprend un bouchon en polypropylène. Les tubes à essai en verre borosilicaté BRAND™ montrent la graduation du volume approximatif et des inscriptions en émail blanc à contraste élevé.
Marque: BRAND™ 114524
165.49 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3.)
- Comprend un bouchon en PP
- Les graduations du volume approximatif et des inscriptions sont représentées dans l’émail blanc à contraste élevé.
- Subdivisions : 0,5 ml
- Épaisseur des parois : environ 1,2 mm
- 10/boîte
Spécification
Polypropylène | |
Verre borosilicaté | |
NS 14/23 | |
19 mm | |
Tube à essai |
30 mL | |
10/boîte | |
Oui | |
Bouchon |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tubes à essai en verre borosilicaté > Capacité :30 ml ; Avec bouchon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu