Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté
Permet de stocker les réactifs de test et le matériel. Les tubes à essai en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en différentes tailles.
38.05€ - 52.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 4142 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15872275
|
Fisherbrand™
90106120 |
75 mm | 12 mm |
38.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15822285
|
Fisherbrand™
90106141 |
150 mm | 24 mm |
52.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubes à essai en verre borosilicaté, qualité 3.3
- Toutes les normes ISO 4142
Spécification
ISO 4142 | |
Verre borosilicaté |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté