Learn More
Witeg™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Witeg™ comprennent des graduations et un bec verseur pratiques.
24.90€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11867850
|
Witeg™
5 502 250 S |
250 ml | 117 mm |
24.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre borosilicaté durable
- Gradué
- De forme haute avec bec verseur
- Certains modèles comprennent des poignées
Spécification
Bécher | |
Oui | |
Forme haute |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Witeg™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté