Learn More
Fisherbrand™ Bécher de forme haute en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
3000 ml
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 135 mm |
Capacité (métrique) | 3000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Finition | Mat |
Hauteur (métrique) | 280 mm |
Comprend | Avec bec verseur |
Quantité | 1par unité |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |