Learn More
Cytiva Superloops en verre borosilicaté
Code produit. 11360112 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11360112
Marque: Cytiva 18111382
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’introduction de grands volumes d’échantillon dans un système LC à fluide pressurisé. Les superloops en verre borosilicaté Cytiva Lifescience™ fonctionnent conjointement avec les vannes à 7 ports.
  • Superloop peut être utilisé en conjonction avec des vannes à 7 ports. Les dispositifs brevetés permettent le chargement contrôlé d’échantillons de grande taille, sous forme de plusieurs petites injections ou d’une seule grande injection. Ils peuvent également être utilisés pour injecter des impulsions d’une solution tampon spécifique.
  • Flexible : injectez de grands ou petits volumes d’échantillon.
  • Reproductibilité et récupération élevées.
  • Pas de dilution de gradient avec joint mobile interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 ml
Quantité d’emballage 1/boîte
Pression 580°psi