Learn More
Corning Colonnes de chromatographie standard LabGlass, fritté
Code produit. 15213886 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15213886
Marque: Corning 3469542
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cette colonne de chromatographie standard est idéale pour les techniques d’adsorption, de gel, de perméation et d’échange d’ions.
  • En verre borosilicaté durable.
  • Les colonnes en verre de chromatographie standard LabGlass sont fabriquées en verre borosilicaté et sont disponibles avec ou sans joints TS et disques frittés.
  • Les joints TS au-dessus des colonnes permettent la connexion d’un entonnoir ou d’un autre réservoir.
  • Les disques frittés (taille des pores de 40 à 60 μm) servent de support aux produits d’emballage.
Spécification
À utiliser avec (application) Techniques d’adsorption, de gel, de perméation et d’échange d’ions
Taille du joint 24/40
Longueur (impériale) 9,8 in
Diamètre (métrique) interne 10,5 mm
Type Colonne de chromatographie simple
Porosité 40 to 60 μm
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon en PTFE pour le contrôle du débit