Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre plein, graduation
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont fabriqués en verre DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04012058
Code produit. 11802652
  • 96.09€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Échelle d’env. volume/ml
  • Avec dispositif de fixation à vis
Spécification
Spécification
500 ml
Verre borosilicaté
2Pack
Polyéthylène