Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb, avec bouchon en PTFE
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ de type Squibb avec bouchon en PTFE sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
89.00€ - 194.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
10078420
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014170 |
1 000 ml |
167.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10424111
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014173 |
2000 mL |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10567541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014137 |
100 ml |
89.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10633161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014149 |
250 ml |
194.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10415431
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014158 |
500 ml |
114.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10567351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014128 |
50 ml |
102.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans échelle
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction