Learn More
Witeg™ Ensemble d’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Sapparat
339.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | Extracteur Soxhlet Sapparat |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Appareils d’extraction Soxhlet |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11813320
|
Witeg™
2 230 125 |
125 mL |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11823320
|
Witeg™
2 230 201 |
200 mL |
429.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11893310
|
Witeg™
2 230 500 |
500 mL |
340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11803320
|
Witeg™
2 230 060 |
90 mL |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Kit extracteur Soxhlet• Kit Soxhlet
• Verre borosilicaté
Spécification
Extracteur Soxhlet Sapparat | |
Appareils d’extraction Soxhlet | |
Verre borosilicaté |