Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
30 mm
35 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
6mm
7 mm
8 mm
12 mm
17 mm
Longueur (métrique) du tube:
30 mm
35 mm
50 mm
60 mm
80 mm
85 mm
100 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéaux pour les applications de filtrage en laboratoire |
| Longueur (métrique) du tube | 50 mm |