Learn More
Kimble Chase™ Flacons cylindriques en verre borosilicaté, sans bouchon
Click to view available options
Volume (métrique):
1mL
4mL
24mL
Conditionnement:
144 pièces
Description
- Conception à dessus plat
- Quantité de boîtes de laboratoire
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 4mL |
| Nbre par carton | 1440 |
| Nb par paquet | 144 |