Learn More
Kimble Chase™ Flacons de sérum en verre borosilicaté sans bouchon
Les flacons de sérum en verre borosilicaté Kimble Chase™ sans bouchons conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage de divers liquides, notamment les réactifs, les vaccins, le plasma sanguin, les milieux de culture, les échantillons de chromatographie, etc.
Marque:  Kimble Chase™ 62121D-5
Code produit. 10023444
  • 595.00€ / 864 pièces
Expédition estimée: 28-10-2026
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
  • Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
  • La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
  • Autoclavables
  • Les joints en aluminium, les bouchons et les septa sont disponibles séparément
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
23 mm
5 ml
47 mm
Verre borosilicaté (type 1, classe A)
864
A/S 20