Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04022058
Code produit. 10719501
  • 157.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Forme cylindrique avec tube de décharge droit
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Avec échelle
Spécification
Spécification
500 mL
Oui
10 ml
Entonnoir de séparation
Verre borosilicaté
Bouchon en verre massif et dispositif de retenue à vis
Prise 29/32 NS