Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04022028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forme cylindrique avec tube de décharge droit
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec échelle
Spécification
50 ml | |
Oui | |
2 ml | |
0,10000kg |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en verre massif et dispositif de retenue à vis | |
Prise 29/32 NS | |
Entonnoir de séparation |