Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04026137
Code produit. 10373371
  • 127.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Avec étiquette de marquage
Spécification
Spécification
100 mL
29/32 NS
Entonnoir de séparation
Verre borosilicaté
Oui, 2,5mm