Learn More
IKA™ Condenseurs verticaux en verre borosilicaté RV 10.6 Reflux distiller
Marque: IKA™ 0003744000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Condenseur• Vertical intensif reflux
• Standard
• Inclus tête de distribution reflux
Spécification
Verre borosilicaté | |
Sans revêtement | |
1 de chaque |
Condenseur à reflux distillé vertical | |
SURLYN | |
-30°C à +60°C |