Learn More
IKA™ Condenseurs verticaux en verre borosilicaté RV 10.5 Reflux distiller
2208.00€ - 2420.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau (revêtement) | SURLYN |
Quantité | 1 de chaque |
Gamme de température (métrique) | -30°C à +60°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11885932
|
IKA™
0003743100 |
Revêtement |
2420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11875932
|
IKA™
0003743000 |
Sans revêtement |
2208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Condenseur• Vertical reflux
• De sécurité
• Inclus tête de distribution reflux
Spécification
Verre borosilicaté | |
SURLYN | |
1 de chaque | |
-30°C à +60°C |