Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchon creux à fond pointu en verre borosilicaté
Pour une fermeture sûre et sécurisée des flacons, bouteilles, tubulures et autres appareils de laboratoire. Les bouchons creux à fond fuselé avec plateau hexagonal Laborglasinstrumente Lenz™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400019
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Code produit. 15320885
  • 45.26€ / 10 pièces
En stock
Description
  • Conforme à la norme DIN 12252, formulaire C
  • Disponible en plusieurs tailles de cônes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
Creux
10/boîte
Dimensions du filetage : 19/26 cône NS
Bouchon creux
Verre borosilicaté