Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond pointu, plaque hexagonale
Click to view available options
Joint conique standard:
Dimensions du filetage : 12/21 cône NS
Dimensions du filetage : 19/26 cône NS
Dimensions du filetage : 24/29 cône NS
Dimensions du filetage : 29/32 cône NS
Dimensions du filetage : Cône NS 10/19
Dimensions du filetage : Cône NS 14/23
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN 12252, forme C
- Disponible en plusieurs tailles de cône
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Description | Creux |
| Quantité | 10/boîte |
| Joint conique standard | Dimensions du filetage : 12/21 cône NS |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Bouchon creux |