Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond pointu, plaque hexagonale
Code produit. 10493341
Click to view available options
Joint conique standard:
Dimensions du filetage : 12/21 cône NS
Dimensions du filetage : 19/26 cône NS
Dimensions du filetage : 24/29 cône NS
Dimensions du filetage : 29/32 cône NS
Dimensions du filetage : Cône NS 10/19
Dimensions du filetage : Cône NS 14/23
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10493341
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400029
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la fermeture sûre et sécurisée de flacons, bouteilles, tubulures et autres équipements de laboratoire. Les bouchons creux à fond pointu Lenz Laborglasinstrumente™, pour plaque hexagonale, sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12252, forme C
  • Disponible en plusieurs tailles de cône
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Description Creux
Quantité 10/boîte
Joint conique standard Dimensions du filetage : 29/32 cône NS
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Bouchon creux