Learn More
Brand™ Robinet d’arrêt avec vanne à aiguille en verre borosilicaté
Convient aux dessiccateurs Novus avec couvercle à prise. Le robinet à pointeau en verre borosilicaté BRAND™ utilise un orifice d’aération latéral qui permet de réduire la turbulence.
Marque: Brand™ 82415
47.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux dessiccateurs “Novus” avec couvercle à prise.
- Robinet à pointeau en PTFE, 0-4 mm.
- L’orifice d’aération latéral permet de réduire la turbulence.
- Embout avec Ø externe de 10 mm.
Spécification
1 unité | |
Verre borosilicaté | |
Avec attache de couvercle |
Robinet de valve à aiguille | |
Pour dessiccateurs |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Robinet d’arrêt avec vanne à aiguille en verre borosilicaté > Robinet à pointeau
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu