Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
Code produit. 15449103 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15449103
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.
Erlenmeyer, gradué.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) externe du col 42 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 220 mm
Forme Conique
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Diamètre (métrique) externe 131 mm