Learn More
Wheaton™ Mortier en verre borosilicaté
163.00€ - 181.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Mortier |
À utiliser avec (équipement) | Pour broyeur pour tissus |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12411471
|
Wheaton™
358010 |
15 ml |
173.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446341
|
Wheaton™
358008 |
10 ml |
181.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10534323
|
Wheaton™
358004 |
2 ml |
163.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10749435
|
Wheaton™
358006 |
5 ml |
169.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Oui | |
Verre borosilicaté | |
Mortier | |
Pour broyeur pour tissus |